VWR®, 数字计时器,单通道
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0197EA 0 CNY
VWRI609-0197
VWR®, 数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
99分钟,59秒倒计时和顺计时
  • 秒表模式
  • 防水和防蒸汽设计
  • 用于冲洗区、湿实验室、制造工厂或野外工作
  • 记忆功能
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准,经A2LA认证,NIST标准可追溯性。
Delivery information: 随附电池、支架、可拆卸吸盘和 校准证书。