VWR®, 便携密度测量系统
供应商: VWR
VWRI611-3131EA 0 CNY
VWRI611-3131
VWR®, 便携密度测量系统
天平
密度测量用全套便携系统,包括一支便携天平、固液体用密度套装及其附件,所有都采用定制携带式仪器箱。
  • 精密天平
  • 固液体用密度套件
  • F1级200 g校称砝码
  • 天平安装软件,用于对固体和液体进行自动校准
LPC-313便携天平配有内置可充电电池和直径为135 mm的圆形风罩,以适配直径90 mm圆盘。
携带式仪器箱:宽×深×高:370×480×150 mm
重量:4,5 kg
Delivery information: 交付信息:系统的携带式仪器箱中包括天平、圆形风罩、校称砝码、250 ml带刻度的量筒、250 ml带刻度的烧杯、模拟温度计、玻璃测锤、样品筐、吊臂和支承件。