VWR®, 棉球
供应商: VWR
VWR®
VWRI734-2671EA 0 CNY
VWRI734-2671
VWR®, 棉球
玻璃棉
完全机器加工,可确保形状和尺寸的一致性,从而达到最好的密封性,有效地防止螨感染。
  • 适用于窄瓶
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904