VWR®, pH电极,平
供应商: VWR
VWR®
VWRI662-1381EA 0 CNY
VWRI662-1381
VWR®, pH电极,平
电极 pH电极
该款平面电极集pH/参考电极于一身,并采用了双参比端设计。其包括了一个pH和一个参考半电池。参考电极采用密封的凝胶填充设计,并包含一个外围半多孔性聚乙烯端。
  • 适合用于FIA、HPLC和IEF等一系列仪器应用
  • 适用于在台面化学系统的低流量条件下对pH进行持续监控
最大压力:6894,7 mbar (100 psig).
订购须知 订购信息:适用于合适的流动池。欲了解更多详细信息,请联系您当地的VWR销售办公室。