VWR® kuroGEL, 半干印迹仪
供应商: VWR
VWR®
VWRI700-0416EA 0 CNY
VWRI700-0416
VWR® kuroGEL, 半干印迹仪
斑点装置
kuroGE半干印迹仪可用于所有类型的印迹操作,为实验室应用提供了极大的灵活性:分别为Western、Southern和Northern印迹法。印迹操作简单、方便,通常可在15到30分钟内完成。设置程序简单且经济,只需要少量的缓冲液。螺旋盖可根据不同的凝胶厚度和尺寸进行调整,而镀铂电极则提供了一致的压力确保均匀的转印。
  • 适用于Western、Southern和Northern印迹法
  • 快速转印
  • 均匀的热量分布
  • 不同的凝胶厚度
  • 低缓冲液量
Delivery information: 交付信息:每个装置包含带板极基座、带板极盖、电引线和2个装置螺丝。