VWR®, 擦拭布,预浸润
供应商: VWR
VWR®
VWRI115-0128EA 0 CNY
VWRI115-0128
VWR®, 擦拭布,预浸润
擦拭巾 一次性湿巾和毛巾 Presaturated Wipes
该款无纺擦拭布由纤维素和涤纶制成,并浸润以70%试剂级纯异丙醇和30%试剂级去离子水的混合液。适用于擦拭光学零件、精密玻璃器皿、电极、比色皿、显微镜或镜片。
  • 适用于环境敏感型区域内的所有应用
  • 特别结实、柔软且不起毛
  • 不会刮伤擦拭表面
  • 独立包装,便于携带和即时使用
  • 可复封台式容器,确保擦拭布清洁,搭扣式密封顶部设计避免尘垢污染
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904