(R)-(+)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: D-苯丙氨醇
TCIAP1289-5GEA 0 CNY
TCIAP1289-5G TCIAP1289-25G
(R)-(+)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-(+)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151,2 g/mol
沸点: 122°C
MDL编号: MFCD00064298
CAS号: 5267-64-1
EINECS: 226-086-1
UN号: 3259
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/23/28991923.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=1.2, 1mol/L HCl)