甲胺 2 mol/l 在四氢呋喃中, AcroSeal®, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 一甲胺
ACRO368491000EA 0 CNY
ACRO368498000 ACRO368491000
甲胺 2 mol/l 在四氢呋喃中, AcroSeal®, 纯净
甲胺
分子式: CH₅N
分子量: 31,06 g/mol
密度: 0,861 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008104
CAS号: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M