氢氧化钠 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中, Supelco®
供应商: Merck
Synonyms: 苛性钠
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL43617-1LEA 0 CNY
SUPL43617-1L
氢氧化钠 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中, Supelco®
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
密度: 1 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,III