氯化钾 3 mol/l (3 N) 在水溶液中
供应商: METROHM
METR6.2308.020EA 0 CNY
METR6.2308.020 JJBEM6.2308.020
氯化钾 3 mol/l (3 N) 在水溶液中
氯化钾
分子式: KCl
分子量: 74,55 g/mol
密度: 1,13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011360
CAS号: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8