十二烷基硫酸钠 100 g/l 在水溶液中
供应商: INVITROGEN
Synonyms: 月桂基硫酸盐月桂基硫酸钠SDS
INVT15553027EA 0 CNY
INVT15553027
十二烷基硫酸钠 100 g/l 在水溶液中
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288,38 g/mol
密度: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg