乙烯基溴 1 mol/l 在四氢呋喃中, AcroSeal®
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 溴乙烯
ACRO428771000EA 0 CNY
ACRO428778000 ACRO428771000
乙烯基溴 1 mol/l 在四氢呋喃中, AcroSeal®
乙烯基溴
分子式: C₂H₃Br
分子量: 106,95 g/mol
闪点: –17 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000183
CAS号: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.90 to 1.10 M
CO2 absorption capacity ≥19.0 %