1,4-二氧六环
供应商: LOCAL DEALS CHINA
|
Danger
|
CHLCR00273320116EA
0
CNY
CHLCR00273320116
1,4-二氧六环
1,4-二氧六环
分子式:
C₄H₈O₂ 分子量: 88,11 g/mol 沸点: 101,1 °C (1013 hPa) 溶点: 11,8 °C 密度: 1,03 g/cm³ (20 °C) 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006571 CAS号: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN号: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |