作为一台紧凑型台式装置,培养平台摇摆振荡器将平稳的摇摆运动与培养操作相结合。防漏设计能够避免液体进入内部组件。通过微处理器控制提供的电极倾斜角度调整,用户可以轻松地在0到15°间调整旋转角度,同时不影响装置运行。PID温度控制器能够在环境温度 5到65 °C间保持精准的温度控制.
- 装置运行时进行0到15°电极倾斜角度调整
- LED显示屏同时显示温度、速度、倾斜角度和时间
- 计时器计时时长1秒到160小时,当时间值到达0时会发出声音报警
- 可用于5到40 °C(最高80% 相对湿度,无结露)的冷库、培养器和CO₂环境
用户可以通过简单的操作,以1 °C为增量,对温度进行调整。精确的速度控制提供了平滑、低速的振荡,最低可达1分钟⁻¹。触摸板控制配备温度、速度、倾角和时间的LED显示屏,易于读取结果,操作员可以同时查看所有设置。每次均可提供重复且精确的结果,即使隔着实验台也能轻松读取结果当腔内温度达到40 °C时,高温警告灯便会持续亮起,直到温度降到40 °C以下.
聚碳酸酯盖便于样品查看,同时不影响内部温度。计时器能够显示运行时间,或者用户设置温度限值后,能够倒计时到零并关闭装置。显示屏始终显示上一次使用的设置,即使关闭电源,其仍能记忆该数据。当系统检测到障碍物或托盘超载时,会通过发出声音和视觉信号实现超载保护。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,以避免溅泼。装置适用于细胞培养、凝胶染色和脱色、杂交操作、血液学和印迹操作.
订购须知 订购信息:无附件。垫子须单独订购。
Caution: 注意:最大速度/倾斜角度可能因重量或不平衡负载而不同.
需置于盘中心