混合研磨机
供应商: VWR
VWR®
VWRI412-0167EA 0 CNY
VWRI412-0167
混合研磨机
均质器 台式均质器
用于打散少量样品的球磨机,也可用于摇动/混合微管和微板。从地质学到生物技术,在不同科学领域中有广泛应用。
  • 易于使用-简单的旋钮和键盘可控制频率和计时器
  • 易于维护-无刷直流电机
  • 多种研磨罐和试管架,可满足样品要求
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz