化学品用高性能隔膜泵,VP 220
供应商: VWR
VWR®
VWRI181-0310EA 0 CNY
VWRI181-0310
化学品用高性能隔膜泵,VP 220
真空隔膜泵
VP 220适用于旋转蒸发器,其可以在无需使用油泵的条件下为苛刻的蒸发操作提供所需的强大真空。VP 220内置高级蒸汽管理(AVM)装置,可以为有机溶剂蒸馏和处理腐蚀蒸汽和气体应用提供精确的控制。VP 220在对诸如丙酮、乙醇等低沸点溶剂进行旋转蒸发操作时尤为有效,甚至可以在35 °C条件下快速分离DMF。所有泵零件都采用诸如PTFE和Kalrez全氟化橡胶等耐腐蚀材料制成,以便处理腐蚀性蒸汽。结合真空调整功能进一步优化蒸发操作。使用真空调整功能增加真空水平,直至蒸发烧瓶中形成泡泡,然后稍微回调一些。降低真空水平以快速反应,直至暴沸或起泡。
  • 耐久且具有强大的隔膜技术
  • 紧凑设计、轻量、便携
  • 强大的耐化学腐蚀隔膜泵
  • 可调节真空以控制蒸发速率
  • 极低的维护要求,实现低拥有成本,提升工作效率
Delivery information: Delivered with EU-, UK- and CH-plug, also an instruction manual.