三氟乙酸

供应商: LOCAL DEALS CHINA
Danger

Synonyms: TFA

CHLCR01343610113EA 0 CNY
CHLCR01343610113 CHLCR01343610116
三氟乙酸
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114,02 g/mol
沸点: 71,8 °C (1013 hPa)
溶点: –15 °C
密度: 1,490 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg

现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR