N,N-二甲基乙酰胺

供应商: LOCAL DEALS CHINA
Danger

CHLCR01106430124EA 0 CNY
CHLCR01106430124 CHLCR01106430124CD
N,N-二甲基乙酰胺
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
分子量: 87,12 g/mol
沸点: 166,1 °C (1013 hPa)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³ (20 °C)
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg

现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR