1,2-二甲氧基乙烷
供应商: LOCAL DEALS CHINA
Danger
Synonyms: 单甘醇二甲醚1,2-二甲氧基乙烷mono-Glyme乙二醇二甲醚
CHLCR00928930100EA 0 CNY
CHLCR00928930100 CHLCR00928930124
1,2-二甲氧基乙烷
1,2-二甲氧基乙烷
分子式: C₄H₁₀O₂
分子量: 90,12 g/mol
沸点: 85 °C (1013 hPa)
溶点: –69 °C
密度: 1,113 g/cm³ (20 °C)
闪点: –6 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008502
CAS号: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN号: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251