酚酞
供应商: LOCAL DEALS CHINA
|
Danger
|
CHLCR00220990133EA
0
CNY
CHLCR00220990133
酚酞
酚酞
分子式:
C₂₀H₁₄O₄ 分子量: 318,33 g/mol 溶点: 258…262 °C 密度: 1,3 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00005913 CAS号: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 13,07325 |