安全眼睛, Lisbon
供应商: VWR
Lisbon
VWRI111-0930EA 0 CNY
VWRI111-0930
安全眼睛, Lisbon
眼镜
安全眼镜,带环绕透明聚碳酸酯镜片和间接通风。
  • 防刮/防雾涂层
  • 集成眉毛保护器
  • 通风的侧面镜架
重量:46 g
Certifications: 符合 EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (框架); VWR® 2C-1,2 1 FT (镜片).