安全眼镜,Vienna
供应商: VWR
Vienna
VWRI111-0931EA 0 CNY
VWRI111-0931
安全眼镜,Vienna
眼镜
轻质安全眼镜,带透明聚碳酸酯镜片。
  • 防刮/防雾涂层
  • 带广角调整,可修改角度
  • 模制护眉
  • 可调边撑长度
重量:26 g
Certifications: 符合 EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (框架); VWR® 2C-1,2 1 FT (镜片).