无用的过度锋利
许多消费者都错误地认为,想要让工作顺利,刀片必须越锋利越好。其实这是个错误的观念,大部份的切割工作并不需要如此锋利的刀片
刀片其实只要能够切割像是纸板、纸张、双泡壳吸塑包装、收缩胶膜包装、橡胶垫、石膏板及泡沫板等常见材料即可,并不需要锋利到能轻易割伤您的程度。
Slice的独特安全刀刃设计可以很好地证明这一点
金属刀片因为很快就会变钝,一开始会被打磨的非常锋利,刚入手时需要小心。变钝的刀片也很危险,因为您必须花更大的力气去切割材料,增加了手滑及意外割伤的风险
许多传统厨房及工业用陶瓷刀片的制造商也将金属刀片的制造模式,原封不动的照搬到陶瓷刀具的生产过程中: 因此传统陶瓷刀片通常都和金属刀片一样锋利
金属刀片一开始的锋利度便较切割所需高出太多,但又很快地变钝。而Slice的陶瓷刀片则有着较安全的初始锋利度,其保持锋利时间也较长。此研究是由刀具及联合贸易协会(CATRA)所独立进行。