SPE指南
样品前处理
只要科学家一直在分析化合物,就需要进行样品制备以提取和纯化样品。
如今的样品制备技术,固相萃取(SPE),以色谱原理为基础,与其他湿化学方法(如液体萃取)相比,可提高速度,减少有害溶剂的使用和暴露,并提高分离的重现性,
样品前处理的目的
样品清理-消除杂质和/或从基质中分离出目标组分所必需的步骤。这有助于延长分析柱的使用寿命,防止设备污染,从而保护昂贵的仪器。
样品浓缩-为了达到分析仪器的检测极限。在分析之前有选择地浓缩目标组分。
基于聚合物的色谱柱
这些树脂颗粒具有较大的表面积,并且在1至14的pH范围内具有很高的刚性和稳定性,并且可以被水润湿并且不受干燥剂的影响。色谱柱有疏水,亲水和离子交换形式,适合使用高级检测方法时使用。
硅胶柱
SPE二氧化硅基吸附剂可为多种样品类型提供可预测且一致的萃取。混合模式吸附剂可用于从更复杂的物质中提取化合物。
为了进行固相萃取,需要诸如以下的歧管。它包括:1个玻璃真空室,1个带有鲁尔接头的尼龙盖和1个聚乙烯垫圈,24个单独的流量控制聚丙烯旋塞,24个不锈钢针,1个带有3个支撑柱的样品收集架,3个高度可调的架子,9个架子支撑夹,1个真空计/聚丙烯控制器组件,1个说明书。