高纯酸
J.T.Baker®和Macron Fine Chemicals™的高纯酸能够满足你的要求 - 检测PPT级别的痕量金属。
产品
J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure酸
推荐用于大多数的痕量元素分析,可分析最多65种PPT级别痕量元素
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED酸
推荐用于ICP-OES/AES和GFAA应用,或者其他需要PPB级别痕量金属分析的应用
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS级酸
推荐用于定性AAS应用,或者用于常规化学实验
Macron Fine Chemicals™品牌的酸
Macron Fine Chemicals™品牌的酸在PPB级别的痕量金属分析中有着高可靠性和一致性