5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 2-Amino-2',4-dichlorodiphenyl ether, 2-Amino-2,4-dichlorodiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline
A2224-25G A2224-5G
TCIAA2224-25GEA 0 CNY
TCIAA2224-25G TCIAA2224-5G
5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline
分子式: C₁₂H₉Cl₂NO
分子量: 254.1120 g/mol
沸点: 210°C
MDL编号: MFCD00025218
CAS号: 56966-48-4
EINECS: 260-479-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2105831024d97427a4ea6e355bdc6c58d6fe7633&vid=2105831024d97427a4ea6e355bdc6c58d6fe7633&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %