1-甲基-1,4-环己二烯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0486-25ML M0486-5ML
TCIAM0486-25MLEA 0 CNY
TCIAM0486-25ML TCIAM0486-5ML
1-甲基-1,4-环己二烯 ≥95.0% (通过GC)
1-甲基-1,4-环己二烯
分子式: C₇H₁₀
沸点: 115°C
闪点: 11°C
MDL编号: MFCD00001538
CAS号: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
UN号: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&vid=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %