3-(溴甲基)苯甲酸甲酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 间溴甲基苯甲酸甲酯
368630050 368630250
ACRO368630050EA 0 CNY
ACRO368630050 ACRO368630250
3-(溴甲基)苯甲酸甲酯 95%
3-(溴甲基)苯甲酸甲酯
分子式: C₉H₉BrO₂
沸点: 135 °C (2 mmHg)
溶点: 35…37 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00051437
CAS号: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %