2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1806-25G M1806-5G
TCIAM1806-25GEA 0 CNY
TCIAM1806-25G TCIAM1806-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate ≥98.0% (通过GC)
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate
分子式: C₁₅H₁₃BrO₂
MDL编号: MFCD06200816
CAS号: 114772-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c59edb39fee4f9ed67f6f7b7c6a27ec8ee8132&vid=95c59edb39fee4f9ed67f6f7b7c6a27ec8ee8132&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C