3,4′-二氨基二苯醚 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1924-25G
D1924-5G
TCIAD1924-25GEA
0
CNY
TCIAD1924-25G
TCIAD1924-5G
3,4′-二氨基二苯醚 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3,4′-二氨基二苯醚
分子式:
C₁₂H₁₂N₂O |
MDL编号:
MFCD00036097 CAS号: 2657-87-6 EINECS: 220-190-0 |
|
产品技术规格
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |