双三甲基硅基胺基锂 1.0 mol/l 在叔丁基甲基醚中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
345671000
345678000
ACRO345671000EA
0
CNY
ACRO345671000
ACRO345678000
双三甲基硅基胺基锂 1.0 mol/l 在叔丁基甲基醚中, AcroSeal®
双三甲基硅基胺基锂
分子式:
C₆H₁₈LiNSi₂ 沸点: 55…56 °C (760 mmHg) 密度: 0,8 g/cm³ 闪点: –28 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008261 CAS号: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN号: 2924 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear to hazy yellow to brown Solution |
Titration Active base | 21 to 25 % (as LiNSi) |