二甲氧基乙酸甲酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
2,2-二甲氧基乙酸甲酯
D0503-10ML
D0503-25ML
TCIAD0503-10MLEA
0
CNY
TCIAD0503-10ML
TCIAD0503-25ML
二甲氧基乙酸甲酯 ≥95.0% (by GC)
二甲氧基乙酸甲酯
分子式:
C₅H₁₀O₄ 沸点: 67°C 闪点: 67°C |
MDL编号:
MFCD00008484 CAS号: 89-91-8 EINECS: 201-950-0 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |