二甲氧基乙酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2-二甲氧基乙酸甲酯
414180250 414180050
ACRO414180250EA 0 CNY
ACRO414180250 ACRO414180050
二甲氧基乙酸甲酯 98%
二甲氧基乙酸甲酯
分子式: C₅H₁₀O₄
沸点: 160…163 °C (760 mmHg)
密度: 1,09 g/cm³
闪点: 63 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008484
CAS号: 89-91-8
EINECS: 201-950-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %