2-Aminoisonicotinic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A2332-1G A2332-5G
TCIAA2332-1GEA 0 CNY
TCIAA2332-1G TCIAA2332-5G
2-Aminoisonicotinic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-Aminoisonicotinic acid
分子式: C₆H₆N₂O₂
溶点: 290°C
MDL编号: MFCD00233714
CAS号: 13362-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=075e055c30eea7e22d893e7230cad8e922fe13b0&vid=075e055c30eea7e22d893e7230cad8e922fe13b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %