3,5-双(三氟甲基)苄基氯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B3641-25G B3641-5G
TCIAB3641-25GEA 0 CNY
TCIAB3641-25G TCIAB3641-5G
3,5-双(三氟甲基)苄基氯 ≥97.0% (通过GC)
3,5-双(三氟甲基)苄基氯
分子式: C₉H₅ClF₆
沸点: 84°C
闪点: 71°C
MDL编号: MFCD00009906
CAS号: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&vid=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %