N-叔丁基-3,5-二甲基苯胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2903-1G B2903-5G
TCIAB2903-1GEA 0 CNY
TCIAB2903-1G TCIAB2903-5G
N-叔丁基-3,5-二甲基苯胺 ≥98.0% (通过GC)
N-叔丁基-3,5-二甲基苯胺
分子式: C₁₂H₁₉N
沸点: 70°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD07440135
CAS号: 110993-40-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %