2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D2880-25G D2880-5G
TCIAD2880-25GEA 0 CNY
TCIAD2880-25G TCIAD2880-5G
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol
分子式: C₇H₃F₃N₂O₅
MDL编号: MFCD00194260
CAS号: 393-77-1
UN号: 2930
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf6ab55d348ddf82fa2c419fc9081ca3decfab0&vid=9cf6ab55d348ddf82fa2c419fc9081ca3decfab0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %