2-乙酰氧基异丁酰氯 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-乙酸基-2-甲基丙酰氯, 2-乙酰氧基异丁酰氯
A1120-25G A1120-5G
TCIAA1120-25GEA 0 CNY
TCIAA1120-25G TCIAA1120-5G
2-乙酰氧基异丁酰氯 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-乙酰氧基异丁酰氯
分子式: C₆H₉ClO₃
分子量: 164.59 g/mol
沸点: 70°C
闪点: 68°C
MDL编号: MFCD00000708
CAS号: 40635-66-3
EINECS: 255-016-2
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&vid=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %