2-Phenylisobutyric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1409-25G P1409-250G
TCIAP1409-25GEA 0 CNY
TCIAP1409-25G TCIAP1409-250G
2-Phenylisobutyric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Phenylisobutyric acid
分子式: C₁₀H₁₂O₂
MDL编号: MFCD00014332
CAS号: 826-55-1
EINECS: 212-556-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26de338dd5a08ff11061fd841248b6e8ae7644b7&vid=26de338dd5a08ff11061fd841248b6e8ae7644b7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C