氢氧化镍(II) for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
275020010 275022500
ACRO275020010EA 0 CNY
ACRO275020010 ACRO275022500
氢氧化镍(II) for analysis
氢氧化镍(II)
分子式: H₂NiO₂
分子量: 92.71 g/mol
溶点: 230 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011140
CAS号: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm