甲硫甲基膦酸二乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Diethyl ((methylthio)methyl)phosphonate
M1208-25G M1208-5G
TCIAM1208-25GEA 0 CNY
TCIAM1208-25G TCIAM1208-5G
甲硫甲基膦酸二乙酯 ≥97.0% (by GC)
甲硫甲基膦酸二乙酯
分子式: C₆H₁₅O₃PS
分子量: 198.220 g/mol
闪点: 101°C
MDL编号: MFCD00015131
CAS号: 28460-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8c559288f9e01a224b02d2e94599d4cd3811736&vid=a8c559288f9e01a224b02d2e94599d4cd3811736&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %