(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
B3492-1G B3492-5G
TCIAB3492-1GEA 0 CNY
TCIAB3492-1G TCIAB3492-5G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
分子式: C₆H₆BrNO
沸点: 120°C
MDL编号: MFCD04035597
CAS号: 88139-91-7
EINECS: 476-710-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea24bb0b276cc502aabc79ef687214690cc9b352&vid=ea24bb0b276cc502aabc79ef687214690cc9b352&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C