3-乙基-3-氧杂丁环甲醇
供应商: TCI
Synonyms: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
E0546-25G E0546-500G
TCIAE0546-25GEA 0 CNY
TCIAE0546-25G TCIAE0546-500G
3-乙基-3-氧杂丁环甲醇
3-乙基-3-氧杂丁环甲醇
分子式: C₆H₁₂O₂
分子量: 116.16 g/mol
沸点: 110°C (lit.)
闪点: 112°C (lit.)
MDL编号: MFCD00190143
CAS号: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45de692da41ef548f48425ee36d381edf09823a1&vid=45de692da41ef548f48425ee36d381edf09823a1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %