甲基丙二酸钾 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 丙二酸单甲酯钾盐, 丙二酸单甲酯
M2149-25G M2149-250G
TCIAM2149-25GEA 0 CNY
TCIAM2149-25G TCIAM2149-250G
甲基丙二酸钾 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
甲基丙二酸钾
分子式: C₄H₅KO₄
溶点: 162°C
MDL编号: MFCD00014021
CAS号: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c247d54f0b9c618a177bdc51507c3b8368ed3669&vid=c247d54f0b9c618a177bdc51507c3b8368ed3669&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %