3,5-二甲基-4-碘吡唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
I0771-1G I0771-5G
TCIAI0771-1GEA 0 CNY
TCIAI0771-1G TCIAI0771-5G
3,5-二甲基-4-碘吡唑 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二甲基-4-碘吡唑
分子式: C₅H₇IN₂
MDL编号: MFCD00040247
CAS号: 2033-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8866983f01d3a326a4532180db12a8c5bbcb5c7a&vid=8866983f01d3a326a4532180db12a8c5bbcb5c7a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C