氮杂-12-冠醚-4 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1552-1G A1552-250MG
TCIAA1552-1GEA 0 CNY
TCIAA1552-1G TCIAA1552-250MG
氮杂-12-冠醚-4 ≥98.0% (通过滴定分析)
氮杂-12-冠醚-4
分子式: C₈H₁₇NO₃
MDL编号: MFCD00134269
CAS号: 41775-76-2
EINECS: 255-549-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&vid=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 59.0 deg-C