2-硝基噻吩 ≥80.0% (通过GC) (contains 3-Nitrothiophene)
供应商: TCI
Warning
N0407-25G N0407-5G
TCIAN0407-25GEA 0 CNY
TCIAN0407-25G TCIAN0407-5G
2-硝基噻吩 ≥80.0% (通过GC) (contains 3-Nitrothiophene)
2-硝基噻吩
分子式: C₄H₃NO₂S
沸点: 224°C
密度: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005425
CAS号: 609-40-5
EINECS: 210-190-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&vid=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C