双(环戊二烯基)氢氯化锆(IV) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Schwartz 试剂, 氢氯二茂锆, 二(环戊二烯基)氢氯化锆(IV)
Z0010-1G Z0010-25G Z0010-5G
TCIAZ0010-1GEA 0 CNY
TCIAZ0010-1G TCIAZ0010-25G TCIAZ0010-5G
双(环戊二烯基)氢氯化锆(IV) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
双(环戊二烯基)氢氯化锆(IV)
分子式: C₁₀H₁₁ClZr
分子量: 257.87 g/mol
MDL编号: MFCD02089401
CAS号: 37342-97-5
EINECS: 253-479-5
UN号: 3131
ADR: 4.3 II
Merck Index: 14,08396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409d1938bb6f710df7793330b3f24aba3b8a2467&vid=409d1938bb6f710df7793330b3f24aba3b8a2467&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %