三乙二醇二甲醚 ≥99.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三甘醇二甲醚, 1,2-二(2-甲氧基乙氧基)乙烷, 三乙二醇二甲基醚
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B0496-25G B0496-500G
TCIAB0496-25GEA 0 CNY
TCIAB0496-25G TCIAB0496-500G
三乙二醇二甲醚 ≥99.0% (by GC) stabilised
三乙二醇二甲醚
分子式: C₈H₁₈O₄
分子量: 178.23 g/mol
沸点: 216°C
溶点: –45°C
闪点: 108°C
MDL编号: MFCD00008504
CAS号: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Merck Index: 14,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009f7b0c6e91810caa18833700fe7f2760dfe4af&vid=009f7b0c6e91810caa18833700fe7f2760dfe4af&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %