氰基硼氢化钠 ≥95.0% (通过滴定分析) reducing agent
供应商: TCI
Danger
S0396-25G S0396-250G
TCIAS0396-25GEA 0 CNY
TCIAS0396-25G TCIAS0396-250G
氰基硼氢化钠 ≥95.0% (通过滴定分析) reducing agent
氰基硼氢化钠
分子式: CH₃BNNa
溶点: 241…243 °C
密度: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003516
CAS号: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN号: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,08606
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706ed4b30201b209b630cc5900dc820e8fa6df34&vid=87c7bb161cd80c16bb8b7df85f3ffee472087203&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %